ABS236
Anti-Cytochrome P450 (scc) Antibody, a.a. 509-526
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial, CYPXIA1, Cholesterol desmolase, Cytochrome P450 11A1, Cytochrome P450(scc)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cyp11A1(29680)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Cytochrome P450 (scc) in 10 µg of rat adrenal tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
Nota de análise
Rat adrenal tissue lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1