ABS181
Anti-PDE4B2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4B, DPDE4, PDE32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDE4B(5142)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4B2 on 10 µg of Rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1