ABS1616
Anti-CGI-58 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase ABHD5 (EC:2.3.1.51), Abhydrolase domain-containing protein 5, Lipid droplet-binding protein CGI-58, Protein CGI-58, CGI-58
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Abhd5(67469)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant CGI-58, as well as endogenous CGI-58 in differentiated 3T3-L1 adipocytes, and 3T3-L1 preadipocytes stably expressing ectopic perilipin A or perilipin B (Subramanian, V., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(40):42062-42071).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CGI-58 in 3T3-L1 adipocytes, 3T3-L1 preadipocytes stably expressing perilipin A (Subramanian, V., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279:42062-42071).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CGI-58 in mouse cardiac muscle, liver, white and brown adipose tissue (Zierler, K.A., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(14):9892-9904).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CGI-58 in in mouse OP9 adipocytes and brown adipose tissue (Skinner, J.R., et al. (2013). Adipocyte. 2(2):80-86).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected CGI-58 in 10 µg of differentiated 3T3-L1 adipocytes cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1