ABS1614
Anti-Ric-8B/Synembryn-B Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Synembryn-B, Protein Ric-8B, Ric-8B, Ric-8B/Synembryn-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rabbit, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RIC8B(55188)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous Ric-8B protein in rabbit reticulocyte lysates (RRL) as well as recombinant murine Ric-8B protein (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated the endogenous Ric-8B protein from rabbit reticulocyte lysates/RRL (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Ric-8B/Synembryn-B in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1