ABS1489
Anti-TRAP-1 (HSP75)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Heat shock protein 75 kDa mitochondrial, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAP1(10131)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected TRAP-1 (HSP75) in human brain, human tonsil, and human prostate cancer tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRAP-1 (HSP75) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash