ABS1051
Anti-Mitoferrin-1/Mfrn1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Mitoferrin-1, Mitoferrin-1/Mfrn1, Mitochondrial iron transporter 1, Mitochondrial solute carrier protein, Solute carrier family 25 member 37
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc25A37(67712)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected reduced mitoferrin-1 expression due to heterozygous gene trap insertion in the Mfrn1 gene (Mfrn1+/gt) and loss of mitoferrin-1 expression due to homozygous Mfrn1 gene insertion (Mfrn1gt/gt) in mouse embryonic stem cells (mESCs) undergoing primitive erythropoiesis (Chung, J., et al.(2014). J Biol Chem. 289(11):7835-7843).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected upregulated mitoferrin-1 expression following DMSO-induced erythroid maturation in mouse erythroleukemia (MEL) cultures (Shah, D.I., et al. (2012). Nature. 491(7425):608-612).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected mitoferrin-1 in mouse embryonic stem (mES) cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1