ABN2242
Anti-Vangl2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vang-like protein 2 (UniProt: Q9ULK5, also known as Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VANGL2(57216)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vangl2 in human tonsil and mouse embryonic spinal cord tissue sections.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Vangl2 in HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1