ABN194
Anti-EVI-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ecotropic viral integration site 5 protein homolog, EVI-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EVI5(7813)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EVI-5 in mouse and rat brain tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse and rat brain tissues
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1