ABN1474
Anti-RNF213
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF213, EC:2.3.2.27, ALK lymphoma oligomerization partner on chromosome 17, Mysterin, RING finger protein 213, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF213
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF213(57674)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected RNF213 in 10 µg of HEK293 cells transfected with 3XFLAG RNF213 WT.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected RNF213 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade