ABF188
Anti-IRF-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Interferon regulatory factor 1, IRF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRF1(3659)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected IRF-1 in human stomach cancer and human small intestine tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IRF-1 in PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1