ABE409
Anti-UTX Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 6A, Histone demethylase UTX, Ubiquitously-transcribed TPR protein on the X chromosome, Ubiquitously-transcribed X chromosome tetratricopeptide repeat protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM6A(7403)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected UTX in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1