ABE2909
Anti-phospho Histone H4 (Tyr51)
from rabbit
Sinônimo(s):
H4, H4Y51, H4pY51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr51)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho Histone H4 (Tyr51) in HEK293 Tie2 cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1) and ionizing radiation (Hossain, MB., et al. (2016). Sci. Adv. 2; e1501290).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Histone H4 (Tyr51) in HEK293 Tie2-myc cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash