04-773
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody,, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
Sinônimo(s):
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SA19, monoclonal
reatividade de espécies
rat, chicken, mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
Nota de análise
HEK293 cell lysate phosphorylated by ROKα/ROCKII.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1