ABE2598M
Anti-CLOCK
from guinea pig
Sinônimo(s):
mCLOCK, CLOCK, Circadian locomoter output cycles protein kaput
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Clock(12753)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CLOCK in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2