ABE212
Anti-Set1A Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
SET domain containing 1A, Lysine N-methyltransferase 2F, histone-lysine N-methyltransferase SETD1A, Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit SET1, SET domain-containing protein 1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SETD1A(9739)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP. See Lee, J.H., et al.(2008). Mol Cell Biol. 28(2):609–618.
Immunocytochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in immunocytochemistry. See . Lee, J.H., et al. (2007). J Biol Chem. 282(18):13419-13428.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Set1A on 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
PC3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1