ABE1836
Anti-SMARCAL1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A-like protein 1, HepA-related protein, hHARP, Sucrose nonfermenting protein 2-like 1, SMARCAL1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCAL1(50485)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected SMARCAL1 in siRNA transfected HEK293T cell lysate (Data courtesy of Dr. David Cortez, Vanderbilt University).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SMARCAL1 in U2OS cell lysate (Bansbach, C.E., et al. (2009). Genes Dev. 23(20):2405-2414).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SMARCAL1 in 10 µg of mouse myoblast C2C12 nuclear extract.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1