ABE1372
Anti-OGG1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
N-glycosylase/DNA lyase, 1.8-oxoguanine DNA glycosylase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, AP lyase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OGG1(4968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OGG1 in Melphalan-resistant cells (Sousa, M., et al. (2013). PLOS One. 8(2):e55493).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant protein OGG1 in 1 µg of cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2