ABE1049
Anti-NRF-1 Antibody
serum, from goat
Sinônimo(s):
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRF1(4899)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA): A representative lot caused a supershift of DNA-NRF-1 complex in EMSA using radiolabeled oligonucleotide containing rat cytochrome C NRF-1-binding site and HeLa nuclear extract (NE), purified HeLa NRF-1 or recombinant NRF-1. No shift by this antiserum of HeLa NE proteins complexed with oligonucleotide containing mouse COXVb gene NRF-2-binding site was observed (Virbasius, C.A., et al. (1993). Genes Dev. 7(12A):2431-2445).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: An 1:200 dilution of this antibody detected NRF1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1