ABE1032
Anti-ERp57 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein disulfide-isomerase A3, 58 kDa glucose-regulated protein, 58 kDa microsomal protein, p58, Disulfide isomerase ER-60, Endoplasmic reticulum resident protein 57, ER protein 57, ERp57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ERp60
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDIA3(2923)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected ERp57 in NPA, WRO, ARO and NCI cell lysates (Prof. F. Altieri, University of Rome, La Sapienza).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ERp57 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1