ABD85
Anti-PAX3/7BP Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
PAX3 binding protein 1, PAX7 binding protein 1, GC-rich sequence DNA-binding factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Paxbp1(67367)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Muscle Physiology
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Pax3/7BP in a 10 µg jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1