ABD115
Anti-MUSTN1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Musculoskeletal embryonic nuclear protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUSTN1(389125)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected MUSTN1 in human skeletal muscle, mouse embryo, and mouse embryonic lung tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected MUSTN1 in human skeletal muscle, mouse embryo, and mouse embryonic lung tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MUSTN1 in C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1