ABC457
Anti-dUTPase Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase, mitochondrial, dUTPase, dUTP pyrophosphatase, dUTPase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DUT(1854)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected dUTPase in MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 cell lysate (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected dUTPase in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1