AB9882
Anti-Huntingtin-Interacting Protein 1 Related (HIP1R) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
HIP1R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIP1R(9026)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Immunocytochemistry: a previous lot of this antibody was used by an independent laboratory for IC of human cells. (Poupon, V., et al. (2008). PNAS. 105(1): 168-173.)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1