Documentos Principais
AB9688
Sigma-Aldrich
Anti-Tau phospho Threonine 212 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr212)
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Aplicação
Detect Tau phospho Threonine 212 using this Anti-Tau phospho Threonine 212 Antibody validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2