Documentos Principais
931691
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Nal25N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Sinônimo(s):
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-6-quinolinepropanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
438.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](Cc4cc5c(nccc5)cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
chave InChI
SDOCAXUVRCYHEN-VWLOTQADSA-N
Aplicação
Fmoc-L-Nal25N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informações legais
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)