AB9206
Anti-DARPP-32 Antibody, phosphoThr34
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-DARPP-32, Anti-DARPP32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr34)
Informações sobre genes
human ... PPP1R1B(84152)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cultured primary neurons, rat brain lysate and human breast adenocarcinoma
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2