AB9074
Anti-IP3 Receptor 2 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITPR2(3709)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Signaling
http://www.jbc.org/cgi/reprint/272/38/23961?ijkey=35bcf508a3025fc8bf8203ea3805122eec0caf1e )
Immunocytochemistry: 1:1,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 overnight at 2-8°C using a fluorescently labeled secondary antibody. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde in 0.1M PBS (one hour). Suggested permeablization method is 0.05% Triton X-100 in dilution buffer. Suggested blocking buffer is 10% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS. Suggested dilution buffer is 1% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western blot = adult mouse liver.
IHC = adult mouse hepatocytes (adult mouse cerebellum Purkinje cells will be negative).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1