AB5898
Anti-Protein Gene Product 9.5 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
PGP 9.5, UCH-L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
blocking buffer for 1 hour at room temperature. Primary antibody was diluted in blocking buffer to the appropriate working dilution. Blocking buffer was removed and the slides were then incubated at 4°C for 18-24 hours with AB5898 (1:500). After rinsing in PBS 3 times sections were incubated for 60 minutes at room temperature with Cy3-conjugated secondary antibodies. After mounting in a mixture of PBS and glycerol (1:3) containing 0.1% p-phenylenediamine, sections were examined with a Nikon Microphot-SA epifluorescence microscope.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1