AB5856
Anti-VAMP-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Vesicle-Associated Membrane Protein 2, Synaptobrevin 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAMP2(6844)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with human, Macaca multata and bovine due to sequence homology (25/26). Other species have not been tested.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 50 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of PBS. For positive control, in Western blot using 20 ng of protein per Minigel lane. For negative control, preincubate 3 μg of fusion protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3