AB5372
Anti-Trk B Antibody, pain, a.a. 54-67 rTrkB
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
BDNF/NT-3 Growth Factors Receptor, Tyrosine Kinase Receptor B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK2(4915)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:1,000-1:1,500 on rat membrane preparations. The antibody should be
evaluated for use in Western blot by the end user. Its utility will be dependant on the level of
the protein expressed in the tissues or cells being tested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1