AB5252P
Anti-Glial Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
GDNF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GDNF(2668)
Aplicação
Immunoblotting: 1 μg/mL using TBS (not PBS) and blocking is best performed with IgG free BSA highest quality. Antibody recognizes ~75 kDa band in non-acid-treated serum samples corresponding to the GDNF/GDNFR complex. When samples are acid treated, a prominent 32 kDa (dimer) and weaker 16 kDa monomer are observed. Acid treatment: homogenized tissue samples in PBS are acid-treated by adding 1N HCL until the pH is less than 3.0 (pH paper strips), incubated 15 minutes at room temperature and then neutralized by adding 1N NaOH to pH 7.6.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3