AB4332
Anti-acetyl-MVH (Lys405) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD box protein 4, Mvh, Vasa homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys405)
Informações sobre genes
mouse ... Ddx4(13206)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected acetyl-MVH (Lys405) in mouse germ cells (I. Nagamori, Department of Pharmacology, University of California, Irvine).
Qualidade
Dot Blot/Peptide Inhibition Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected acetyl-MVH (Lys405) peptide.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Non-acetylated and acetylated MVH (Lys405)