AB3349
Anti-PRMT5 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-HRMT1L5, Anti-HSL7, Anti-IBP72, Anti-JBP1, Anti-SKB1, Anti-SKB1Hs
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
ELISA (direct): 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: HL60 cell lysates.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2