forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCL1(4170)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation. Precipitates a 37-39 kDa protein, which appears as a doublet in some cells.
Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded tissues)
The following tissues/cells can serve as positive controls: tonsil, tonsillar B cells, B-cell lines Reh, Daudi, and Karpas 422.
Optimal working dilutions for AB2910 must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1