AB1592P
Anti-NMDAR2C Antibody, also recognizes NMDAR2A and 2B
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
adequação
not suitable for immunohistochemistry
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2C(2905)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μL will (under the appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2C in 200 μg of rat cerebellum.
Not recommended for use in immunohistochemistry since the antibody also reacts with NMDAR2A and NMDAR2B.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1