AB15415
Anti-GABARAP Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, GABA(A) receptor-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABARAP(11337)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade