AB10620
Anti-Cdc4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXW7(55294)
Descrição geral
Cdc4 is one member of this family, which is also known as AGO, FBW7, FBX30 or SEL10. CDC4 binds directly to cyclin E and targets cyclin E for ubiquitin-mediated degradation. Cdc4 proteins of amino acid lengths varying from 553 aa to 707 aa in length have been reported. Cdc4 is an inhibitor of Notch signaling that targets Notch for ubiquitin-mediated degradation after a nuclear phosphorylation event.5,6 Cdc4 interacts with presenilin 1, facilitates its ubiquitination, and alters A-beta peptide production. Thus, it may be important for Alzheimer′s disease. Mutations of the CDC4 gene are detected in ovarian and breast cancer cell lines and the CDC4 gene may also be involved in the pathogenesis of human pancreatic and endometrial cancers.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunoprecipitation: 7 µg/reaction
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2