AB10618
Anti-BAL Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
B-aggressive lymphoma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARP9(83666)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Tumor Markers
Transcription Factors
Immunoprecipitation: 7 μg/ reaction
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2