AB10424
Anti-Phospho-Bad (Ser99) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
BCL-X/BCL-2 binding protein, BCL2-antagonist of cell death protein, BCL2-associated agonist of cell death, BCL2-binding component 6, BCL2-binding protein, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like 8 protein, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer99)
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Western Blot : HL60 lysates.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2