Documentos Principais
9031
Millipore
Concentrador estático Minicon® - B15
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
Sinônimo(s):
Concentrador estático, Concentrador estático Minicon, Minicon B15
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
34360190
fabricante/nome comercial
Minicon®
Parâmetros
5 mL sample volume
tamanho de poro
15 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral
  • Concentra a urina e o líquido cefalorraquidiano para intensificar as proteínas que indicam estados anormais ou patológicos antes da análise por eletroforese ou imunoeletroforese.
  • Concentrador estático, sem necessidade de acessórios
  • O absorvente puxa o solvente e os sais através do ultrafiltro, concentrando a amostra
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Use os concentradores estáticos Minicon para concentrar urina e líquido cefalorraquidiano para intensificar proteínas que indicam estados anormais ou patológicos antes da análise por eletroforese ou imunoeletroforese. A unidade B15 tem 8 células e pode conter até 5 ml de amostra. A CS15 tem 10 células e é adequada para volumes de até 2,5 ml.
Aplicações:
concentração de urina e líquido cefalorraquidiano para enriquecimento de analitos de proteína.
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 50 µL
Concentrador estático, sem necessidade de acessórios
O absorvente puxa o solvente e os sais através do ultrafiltro, concentrando a amostra
Fator de concentração de até 100X
Volume de retenção baixo
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany