8.55158
NovaPEG Rink Amide resin HYR
Novabiochem®
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
NovaPEG
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.