8.55140
Fmoc-PAL-Linker
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-PAL-Linker
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: linker
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
178-180 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc4c(cc(cc4OC)OCCCCC(=O)O)OC)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H31NO7/c1-34-26-15-19(36-14-8-7-13-28(31)32)16-27(35-2)24(26)17-30-29(33)37-18-25-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)25/h3-6,9-12,15-16,25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,32)
chave InChI
ATYUCXIJDKHOPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3