Documentos Principais
8.53098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Val-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-D-Val-OH, N-α-t.-Boc-D-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
217.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
164-165 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of D-valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-0031
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): +4.5 - +7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3