Documentos Principais
8.53069
Sigma-Aldrich
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH, N-α-t.-Boc-3,4-dehydro-L-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of dehydroproline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0128
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -275.0 - -225.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3