Key Documents
8.53058
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Abu-OH, N-α-t.-Boc-L-α-aminobutyric acid,t.-Boc-L-2-aminobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
70-74 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
chave InChI
PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of aminobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Aplicação
Boc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 34306-42-8, molar mass 203.24 g/mol.
Ligação
Replaces: 04-12-0101
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -20.0 - -16.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3