Documentos Principais
8.53024
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Tyr(2-Br-Z)-OH, N-α-t.-Boc-O-2-bromobenzyloxycarbonyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24BrNO7
Número CAS:
Peso molecular:
494.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
112-115 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(cccc1)COC(=O)Oc2ccc(cc2)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H24BrNO7/c1-22(2,3)31-20(27)24-18(19(25)26)12-14-8-10-16(11-9-14)30-21(28)29-13-15-6-4-5-7-17(15)23/h4-11,18H,12-13H2,1-3H3,(H,24,27)(H,25,26)/t18-/m1/s1
chave InChI
UYWMYJQSTUVRHR-GOSISDBHSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0094
Nota de análise
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A):
≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3