8.52375
Fmoc-hLys(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-hLys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ω-t.-Boc-L-homolysine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-4-5-15-23(24(30)31)29-26(33)34-17-22-20-13-8-6-11-18(20)19-12-7-9-14-21(19)22/h6-9,11-14,22-23H,4-5,10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t23-/m0/s1
chave InChI
CLFMIWUWBOOJLY-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. J. Kennedy, et al. (1997) Bioorg. Med. Chem. Lett., 7, 1937.
Aplicação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1