8.52344
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-α-methyl-N-in-t-butoxycarbonyl-L-tryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C32H32N2O6/c1-32(2,3)40-31(38)34-18-20(21-11-9-10-16-27(21)34)17-28(29(35)36)33(4)30(37)39-19-26-24-14-7-5-12-22(24)23-13-6-8-15-25(23)26/h5-16,18,26,28H,17,19H2,1-4H3,(H,35,36)/t28-/m0/s1
chave InChI
YMZUDCKQUKFBIR-NDEPHWFRSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3