8.52286
Fmoc-3-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-3-methyl-L-histidine, Fmoc-3-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(π-Me)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-13-23-11-14(25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
chave InChI
UEDYXEZHNPXCFB-FQEVSTJZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmol in 4 ml NMP + 500 µl DIPEA): clearly soluble
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3