Documentos Principais
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
240.25
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-614-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
pf
133-137 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3